2,3,6-Trimethylchinoxalin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B21432.06EA
105
EUR
B21432.06
B21432.03
2,3,6-Trimethylchinoxalin ≥97%
2,3,6-Trimethylquinoxaline
Formel:
C₁₁H₁₂N₂ Molekulargewicht: 172,23 g/mol Schmelzpunkt: 91…94 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00047593 CAS-Nummer: 17635-21-1 EINECS: 241-618-2 |