6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-carbonsäure
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBBTB07054EEEA
0
EUR
MAYBBTB07054EE
MAYBBTB07054DA
MAYBBTB07054EA
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-carbonsäure
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-carbonsäure
Formel:
C₅H₆N₂O₃ Molekulargewicht: 142,12 g/mol |
MDL Number:
MFCD00052030 CAS-Nummer: 27372-38-9 |