Tri(2-furyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL383767-1GEA 92.2 EUR
SIAL383767-1G
Tri(2-furyl)phosphin, Sigma-Aldrich®
Tri(2-furyl)phosphine
Formel: C₁₂H₉O₃P
Molekulargewicht: 232,17 g/mol
MDL Number: MFCD00151857
CAS-Nummer: 5518-52-5