3-Ethinylthiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL578797-1GEA 74 EUR
SIAL578797-1G SIAL578797-5G
3-Ethinylthiophen, Sigma-Aldrich®
3-Ethynylthiophene
Formel: C₆H₄S
Molekulargewicht: 108,16 g/mol
MDL Number: MFCD04039973
CAS-Nummer: 67237-53-0