2,4,6-Trimethyl-N-(4-(trifluormethyl)benzyl)benzolsulfonamid ≥97%
Achtung
H55384.03EA 395 EUR
H55384.03
2,4,6-Trimethyl-N-(4-(trifluormethyl)benzyl)benzolsulfonamid ≥97%
2,4,6-Trimethyl-N-(4-(trifluormethyl)benzyl)benzolsulfonamid
Formel: C₁₇H₁₈F₃NO₂S
Molekulargewicht: 357,39 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01652040
CAS-Nummer: 305849-16-5