(±)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL214930-10GEA
281
EUR
SIAL214930-10G
(±)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
(±)-1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure Hydrochlorid
Formel:
C₁₀H₁₂ClNO₂ Molekulargewicht: 213,6608 g/mol |
MDL Number:
MFCD00012743 CAS-Nummer: 41994-51-8 EINECS: 255-610-1 |