1-Boc-5-indolboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL640387-5GEA
244
EUR
SIAL640387-5G
SIAL640387-1G
1-Boc-5-indolboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
1-Boc-5-indolboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₉H₂₆BNO₄ Molekulargewicht: 343,2251 g/mol |
MDL Number:
MFCD05663895 CAS-Nummer: 777061-36-6 |