1-Methyl-3-indolboronsäurepinakolester 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

ACRO441010050EA 683 EUR
ACRO441010050 ACRO441010010
1-Methyl-3-indolboronsäurepinakolester 97%
1-Methyl-3-indolboronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₂₀BNO₂
Schmelzpunkt: 106…112 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11894338
CAS-Nummer: 683229-61-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light orange to light brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 113 °C
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR