5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBEN00019.1EA
0
EUR
MAYBEN00019.1
MAYBEN00019EA
5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
5-Chlor-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
Formel:
C₉H₁₁ClN₂O Molekulargewicht: 158,59 g/mol |
MDL Number:
MFCD00052538 CAS-Nummer: 27006-76-4 |