Ethyl-5-amino-1-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-carboxylat
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBRH00119EAEA
0
EUR
MAYBRH00119EA
MAYBRH00119DA
Ethyl-5-amino-1-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-carboxylat
Ethyl-5-amino-1-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-4-carboxylat
Formel:
C₁₂H₁₂FN₃O₂ Molekulargewicht: 249,2410 g/mol |
MDL Number:
MFCD00173917 CAS-Nummer: 138907-68-3 |