3-Amino-5-brom-1H-indazol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H33351.03EA 101 EUR
H33351.03 H33351.06
3-Amino-5-brom-1H-indazol 97%
3-Amino-5-bromo-1H-indazole
Formel: C₇H₆BrN₃
Molekulargewicht: 212,05 g/mol
Schmelzpunkt: 171…174 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426696
CAS-Nummer: 61272-71-7