1H-Indazol-3-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL56915-50GEA
358
EUR
SIAL56915-50G
SIAL56915-10G
1H-Indazol-3-carbonsäure, Sigma-Aldrich®
1H-Indazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molekulargewicht: 162,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00211066 CAS-Nummer: 4498-67-3 EINECS: 224-794-5 |