1H-Indazol-5-carbonsäure 95%
Achtung
H32535.03EA 221 EUR
H32535.03
1H-Indazol-5-carbonsäure 95%
1H-Indazole-5-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molekulargewicht: 162,15 g/mol
Schmelzpunkt: >250 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06804570
CAS-Nummer: 61700-61-6