4-Bromisoxazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL724637-1GEA 41.9 EUR
SIAL724637-1G SIAL724637-5G
4-Bromisoxazol, Sigma-Aldrich®
4-Bromoisoxazole
Formel: C₃H₂BrNO
Molekulargewicht: 147,9600 g/mol
MDL Number: MFCD02179569
CAS-Nummer: 97925-43-4