Methylisoxazol-5-carboxylat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
B25169.03EA
71.7
EUR
B25169.03
B25169.06
Methylisoxazol-5-carboxylat ≥97%
Methylisoxazol-5-carboxylat
Formel:
C₅H₅NO₃ Molekulargewicht: 127,10 g/mol Schmelzpunkt: 48…50 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01570794 CAS-Nummer: 15055-81-9 |