Ethyl-5-methylisoxazol-3-carboxylat 95%
A13226.06EA
122
EUR
A13226.06
A13226.03
A13226.14
Ethyl-5-methylisoxazol-3-carboxylat 95%
Ethyl-5-methylisoxazol-3-carboxylat
Formel:
C₇H₉NO₃ Molekulargewicht: 155,15 g/mol Siedepunkt: 77…79 °C (0,5 mmHg) Schmelzpunkt: 27…31 °C Flammpunkt: 109 °C (228 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00085080 CAS-Nummer: 3209-72-1 EINECS: 221-720-3 |