Methyl-5-methylisoxazol-3-carboxylat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
A19814.14EA
120
EUR
A19814.14
A19814.22
Methyl-5-methylisoxazol-3-carboxylat ≥97%
Methyl-5-methylisoxazol-3-carboxylat
Formel:
C₆H₇NO₃ Molekulargewicht: 141,13 g/mol Siedepunkt: 125 °C (11 mmHg) Schmelzpunkt: 91…92 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015895 CAS-Nummer: 19788-35-3 EINECS: 243-311-9 |