Ethyl-5-methylisoxazol-4-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL681016-5GEA 46.1 EUR
SIAL681016-5G SIAL681016-25G
Ethyl-5-methylisoxazol-4-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-5-methylisoxazol-4-carboxylat
Formel: C₇H₉NO₃
Molekulargewicht: 155,15 g/mol
MDL Number: MFCD01631119
CAS-Nummer: 51135-73-0