Ethyl-2-chlor-4-oxazolcarboxylat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H31521.03EA 183 EUR
H31521.03
Ethyl-2-chlor-4-oxazolcarboxylat 95%
Ethyl-2-chlor-4-oxazolcarboxylat
Formel: C₆H₆ClNO₃
Molekulargewicht: 175,57
Schmelzpunkt: 97…98 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660120
CAS-Nummer: 460081-18-9