Ethyl-4-oxazolcarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL696625-1GEA 70.7 EUR
SIAL696625-1G
Ethyl-4-oxazolcarboxylat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-oxazolcarboxylat
Formel: C₆H₇NO₃
Molekulargewicht: 141,1300 g/mol
MDL Number: MFCD04114940
CAS-Nummer: 23012-14-8