5-Oxazolcarbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H30179.06EA 162 EUR
H30179.06 H30179.03
5-Oxazolcarbonsäure ≥98%
5-Oxazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₃NO₃
Molekulargewicht: 113,07 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 245 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04114931
CAS-Nummer: 118994-90-4