5-(Ethylthio)-1H-tetrazol (ETT)
Lieferant: Molekula
Synonyme: ETT
MOLE51057635-25GEA 111 EUR
MOLE51057635-25G
5-(Ethylthio)-1H-tetrazol (ETT)
5-(Ethylthio)-1H-tetrazol (ETT)
Formel: C₃H₆N₄S
Molekulargewicht: 130,2 g/mol
MDL Number: MFCD00068733
CAS-Nummer: 89797-68-2