5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B20443.14EA
123
EUR
B20443.14
B20443.06
5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazol ≥98%
5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole
Formel:
C₂H₄N₄S Molekulargewicht: 116,14 g/mol Schmelzpunkt: 125…128 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00037317 CAS-Nummer: 13183-79-4 EINECS: 236-132-2 |