Ethylthiazol-4-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL707112-500MGEA 109 EUR
SIAL707112-500MG
Ethylthiazol-4-carboxylat, Sigma-Aldrich®
Ethylthiazol-4-carboxylat
Formel: C₆H₇NO₂S
MDL Number: MFCD03788566
CAS-Nummer: 14527-43-6