N,N-Dimethyl-1-dodecylamin-N-oxid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H26065.06EA
194
EUR
H26065.06
H26065.14
N,N-Dimethyl-1-dodecylamin-N-oxid 95%
N,N-Dimethyl-1-dodecylamin-N-oxid
Formel:
C₁₄H₃₁NO Molekulargewicht: 229,40 g/mol Schmelzpunkt: 120…123 °C Dichte: 0,996 Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00002049 CAS-Nummer: 1643-20-5 EINECS: 216-700-6 ADR: 8,III |