2-(4-Chlorphenyl)ethylboronsäurepinakolester ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
H30303.03EA
44.6
EUR
H30303.03
H30303.06
2-(4-Chlorphenyl)ethylboronsäurepinakolester ≥98%
2-(4-Chlorphenyl)ethylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₂₀BClO₂ Molekulargewicht: 266,58 g/mol Schmelzpunkt: 34…38 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12546184 CAS-Nummer: 444094-88-6 |