Ethyl-3-(3-boronobenzamido)propionat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H52539.MDEA 87.1 EUR
H52539.MD H52539.03
Ethyl-3-(3-boronobenzamido)propionat ≥97%
Ethyl-3-(3-boronobenzamido)propionat
Formel: C₁₂H₁₆BNO₅
Molekulargewicht: 265,07
Schmelzpunkt: 128…132 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115701
CAS-Nummer: 850567-28-1