2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H52765.03EA
475
EUR
H52765.03
H52765.MD
2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure 95%
2-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₂BNO₃ Molekulargewicht: 193,01 g/mol Schmelzpunkt: 108…110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03425959 CAS-Nummer: 874219-16-6 |