3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H52545.03EA 96.6 EUR
H52545.03 H52545.MD
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure 96%
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₂BNO₃
Molekulargewicht: 193,01 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03412066
CAS-Nummer: 373384-14-6