Methyl-4-amino-3-brom-5-nitrobenzoat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H33216.06EA 239 EUR
H33216.06
Methyl-4-amino-3-brom-5-nitrobenzoat 97%
Methyl-4-amino-3-brom-5-nitrobenzoat
Formel: C₈H₇BrN₂O₄
Molekulargewicht: 275,06 g/mol
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08443938
CAS-Nummer: 105655-17-2