2-Chlor-4-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H55778.03EA 864 EUR
H55778.03 H55778.MD
2-Chlor-4-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥97%
2-Chlor-4-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₉BClNO₃
Molekulargewicht: 213,43 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22125174
CAS-Nummer: 1451391-89-1