3-Chlor-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥98%
Achtung
H53069.03EA 277 EUR
H53069.03
3-Chlor-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥98%
3-Chlor-4-(tert-butylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₅BClNO₃
Molekulargewicht: 255,51 g/mol
Schmelzpunkt: 130…134 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07363771
CAS-Nummer: 850589-46-7