4-Chlor-3-(ethylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H53175.MDEA 148 EUR
H53175.MD
4-Chlor-3-(ethylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥98%
4-Chlor-3-(ethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BClNO₃
Molekulargewicht: 227,45 g/mol
Schmelzpunkt: 220…224 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07783861
CAS-Nummer: 871332-69-3