Methyl-3-chlor-5-iodbenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B25444.03EA 92.5 EUR
B25444.03 B25444.06
Methyl-3-chlor-5-iodbenzoat ≥98%
Methyl-3-chlor-5-iodbenzoat
Formel: C₈H₆ClIO₂
Molekulargewicht: 296,49 g/mol
Schmelzpunkt: 41…43 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00673018
CAS-Nummer: 289039-85-6