Methyl-2-(methylthio)benzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
A10905.06EA
266
EUR
A10905.06
A10905.03
Methyl-2-(methylthio)benzoat ≥98%
Methyl-2-(methylthio)benzoat
Formel:
C₉H₁₀O₂S Molekulargewicht: 182,24 g/mol Schmelzpunkt: 64…66 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00068039 CAS-Nummer: 3704-28-7 EINECS: 000-000-0 |