Methyl-4-(methylthio)benzoat
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBRH01345.1EA
0
EUR
MAYBRH01345.1
CHMPRH01345.250
Methyl-4-(methylthio)benzoat
Methyl-4-(methylthio)benzoat
Formel:
C₉H₁₀O₂S |
CAS-Nummer:
3795-79-7 |