3-Aminobenzoesäure Hydrochlorid 98%
Achtung
L08407.22EA 90.5 EUR
L08407.22
3-Aminobenzoesäure Hydrochlorid 98%
3-Aminobenzoesäure Hydrochlorid
Formel: C₇H₈ClNO₂
Molekulargewicht: 173,60 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 286 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012973
CAS-Nummer: 15151-51-6
EINECS: 239-212-5