2-Amino-5-nitrothiobenzamid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H52237.06EA 181 EUR
H52237.06 H52237.03
2-Amino-5-nitrothiobenzamid 97%
2-Amino-5-nitrothiobenzamid
Formel: C₇H₇N₃O₂S
Molekulargewicht: 197,21 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02258912
CAS-Nummer: 25026-97-5
EINECS: 246-572-7