3-Cyan-4-fluorphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H53041.MDEA
68.3
EUR
H53041.MD
H53041.03
3-Cyan-4-fluorphenylboronsäure ≥98%
3-Cyan-4-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BFNO₂ Molekulargewicht: 164,93 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03095130 CAS-Nummer: 214210-21-6 |