3-Fluor-4-(2-pyridylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H54122.03EA
575
EUR
H54122.03
H54122.MD
3-Fluor-4-(2-pyridylcarbamoyl)phenylboronsäure ≥97%
3-Fluor-4-(2-pyridylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₂H₁₀BFN₂O₃ Molekulargewicht: 260,03 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20265181 CAS-Nummer: 1449133-22-5 |