2-Fluor-N-methylbenzamid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H56104.MDEA
87.2
EUR
H56104.MD
H56104.03
2-Fluor-N-methylbenzamid ≥97%
2-Fluor-N-methylbenzamid
Formel:
C₈H₈FNO Molekulargewicht: 153,16 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01214098 CAS-Nummer: 52833-63-3 |