4-(Trifluormethoxy)thiobenzamid ≥97%
Achtung
H58585.03EA 194 EUR
H58585.03
4-(Trifluormethoxy)thiobenzamid ≥97%
4-(Trifluormethoxy)thiobenzamid
Formel: C₈H₆F₃NOS
Molekulargewicht: 221,19 g/mol
Schmelzpunkt: 124…126 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00068113
CAS-Nummer: 149169-34-6