Sulfachinoxalin Natriumsalz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

SIALS7382-10GEA 106 EUR
SIALS7382-10G
Sulfachinoxalin Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Sulfachinoxalin Natriumsalz
Formel: C₁₄H₁₁N₄NaO₂S
Molekulargewicht: 322,3175 g/mol
MDL Number: MFCD00799608
CAS-Nummer: 967-80-6
EINECS: 213-526-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR