3-Methoxybenzolsulfonamid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H28844.03EA 104 EUR
H28844.03
3-Methoxybenzolsulfonamid ≥97%
3-Methoxybenzolsulfonamid
Formel: C₇H₉NO₃S
Molekulargewicht: 187,22 g/mol
Schmelzpunkt: 131…133 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08704579
CAS-Nummer: 58734-57-9