2,5-Dimethoxybenzolsulfonamid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBTL00904.10EA 0 EUR
MAYBTL00904.10
2,5-Dimethoxybenzolsulfonamid
2,5-Dimethoxybenzolsulfonamid
Formel: C₈H₁₁NO₄S
Molekulargewicht: 217,25 g/mol
MDL Number: MFCD00833415
CAS-Nummer: 19116-90-6