N-Methylbenzolsulfonamid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H55666.MDEA 52.9 EUR
H55666.MD H55666.03
N-Methylbenzolsulfonamid ≥97%
N-Methylbenzolsulfonamid
Formel: C₇H₉NO₂S
Molekulargewicht: 171,21 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00025023
CAS-Nummer: 5183-78-8
EINECS: 225-965-7