4-Chlor-3-(trifluormethyl)thiobenzamid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H33536.03EA 73.2 EUR
H33536.03 H33536.MD
4-Chlor-3-(trifluormethyl)thiobenzamid ≥97%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)thiobenzamid
Formel: C₈H₅ClF₃NS
Molekulargewicht: 239,65 g/mol
Schmelzpunkt: 68…71 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09757541
CAS-Nummer: 1315339-86-6