5-Amino-2-methylbenzolsulfonamid 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H34056.03EA
42.6
EUR
H34056.03
H34056.06
5-Amino-2-methylbenzolsulfonamid 96%
5-Amino-2-methylbenzolsulfonamid
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂S Molekulargewicht: 186,23 g/mol Schmelzpunkt: 163…164 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06681071 CAS-Nummer: 6973-09-7 |