4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: Molekula
MOLE16359200-100GEA 225 EUR
MOLE16359200-100G
4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonamid
4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonamid
Formel: C₈H₁₂N₂O₂S
Molekulargewicht: 200,26
MDL Number: MFCD00010301
CAS-Nummer: 35303-76-5
EINECS: 252-501-0