1-Benzyloxy-2-methyl-3-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL496804-5GEA
106
EUR
SIAL496804-5G
1-Benzyloxy-2-methyl-3-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
1-Benzyloxy-2-methyl-3-nitrobenzol
Formel:
C₁₄H₁₃NO₃ Molekulargewicht: 243,26 g/mol |
MDL Number:
MFCD00100652 CAS-Nummer: 20876-37-3 |